Learn More
Trajan™ Diamond CTC PAL 100 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Artikelnummer. 13197936
Click to view available options
Art der Kanülenspitze:
Ultraglatt hydrophob, Konus
Ultraglatt, Konus
Ultraglatte hydrophil, Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13197936
Marke: Trajan™ 0355531
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verbessert die Empfindlichkeit der MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytrückgewinnung.
  • Sorgt dafür, dass die Verschleppung auf ein niedrigeres Niveau reduziert wird als selbst bei den besten erhältlichen Spritzen mit fester Nadel. Im Falle einer Nadelbeschädigung bieten Diamond MS-Nadeln eine kostengünstige Alternative zum Kauf einer kompletten Spritze mit fester Nadel.
  • Ultraglatte Nadeln reduzieren unspezifische Wechselwirkungen zwischen Ihrer Probe und der Nadel. 
  • Reduzieren Sie die Probeninteraktionen mit einer hydrophoben oder hydrophilen Nadelbeschichtung noch weiter
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.009 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.24 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,024 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,9 in.
Produkttyp Autosampler-Spritze
Menge 1 Packungen
Volumen (metrisch) 100 μl
Art der Kanülenspitze Ultraglatt, Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC PAL GC