Learn More
Trajan™ Diamond GC-Nadeln für manuelle 10 bis 50 μl-Spritzen
Artikelnummer. 13157916
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
25 G
26 G
Enthält:
Ultraglatte Beschichtung
Ultraglatte hydrophile Beschichtung
Ultraglatte hydrophobe Beschichtung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13157916
Marke: Trajan™ 0355310
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das abnehmbare Nadeldesign sorgt dafür, dass die Überträgerwerte noch geringer sind als die besten erhältlichen Nadelspritzen mit fester Nadel. Trajan Scientific und Medical™ Diamond GC Nadeln für manuelle 10 bis 50 μl-Spritzen sind MS-kompatibel und wurden entwickelt, um die Empfindlichkeit Ihrer MS-Ergebnisse zu verbessern.
Verbessern die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse:
  • Geringste Verschleppung durch die Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenerholung
  • Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.0043 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.018 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.11 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.45 mm
Enthält Ultraglatte hydrophile Beschichtung
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp GC-Nadel
Art der Kanülenspitze Kegel
Zur Verwendung mit (Geräte) Manuelle Spritze (10 bis 50 μl)