Learn More
Trajan™ Diamond MS Agilent Autosamplerspritzen
Artikelnummer. p-4682046
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
Modell:
Gehäuse 10R-AG-GT-MS1
Gehäuse 25R-AG-GT-MS1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13147976
Marke: Trajan™ 002760
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
  • Geringste Verschleppung durch die Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbessert die Empfindlichkeit der Massenspektrometrie-Analyse
Produkttyp Diamond MS Spritze
Modell Gehäuse 10R-AG-GT-MS1
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Anschlusstyp Abnehmbar