Learn More
Trajan™ Manuelle Diamond MS Spritzen
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Abnehmbare, ultraglatte Nadel |
| Produkttyp | Manuelle Diamant MS Spritze |
| Modell | Gehäuse 50R-GT-MS1 |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Anschlusstyp | Abnehmbar |