Learn More
Trajan™ Manuelle Diamond MS Spritzen
Artikelnummer. 13187966
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Modell:
Gehäuse 100R-GT-MS1
Gehäuse 10R-GT-MS1
Gehäuse 250R-GT-MS1
Gehäuse 25R-GT-MS1
Gehäuse 500R-GT-MS1
Gehäuse 50R-GT-MS1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Modell unitSize
13187966 10 μl Gehäuse 10R-GT-MS1 1 Stück
13197966 25 μl Gehäuse 25R-GT-MS1 -
13107976 50 μl Gehäuse 50R-GT-MS1 1 Stück
13117976 100 μl Gehäuse 100R-GT-MS1 1 Stück
13127976 250 μl Gehäuse 250R-GT-MS1 -
13137976 500 μl Gehäuse 500R-GT-MS1 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 13187966
Marke: Trajan™ 002750
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
  • Geringste Verschleppung durch die Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Enthält Abnehmbare, ultraglatte Nadel
Produkttyp Manuelle Diamant MS Spritze
Modell Gehäuse 10R-GT-MS1
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Anschlusstyp Abnehmbar