Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 10 bis 50 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.11 mm
0.24 mm
Enthält:
Ultraglatte Beschichtung
Ultraglatte hydrophile Beschichtung
Ultraglatte hydrophobe Beschichtung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,004 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.11 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,024 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Enthält | Ultraglatte hydrophobe Beschichtung |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.24 Zoll |
| Produkttyp | GC-Autosampler-Spritze |
| Menge | Je |
| Mehr anzeigen |