Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 10 bis 50 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Artikelnummer. 13177946
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.11 mm
0.24 mm
Enthält:
Ultraglatte Beschichtung
Ultraglatte hydrophile Beschichtung
Ultraglatte hydrophobe Beschichtung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13177946
Marke: Trajan™ 0355630
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
  • Geringste Verschleppung durch die Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Beschreibung Nadelbeschichtung: Ultraglatt
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.009 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.24 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,024 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Enthält Ultraglatte Beschichtung
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.24 Zoll
Produkttyp GC-Autosampler-Spritze
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 bis 50 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Diamant Thermo RSH