Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 100 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Artikelnummer. 13127946
Click to view available options
Art der Kanülenspitze:
Ultraglatt hydrophob, Konus
Ultraglatt, Konus
Ultraglatte hydrophil, Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13127946
Marke: Trajan™ 0355611
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
  • Geringste Verschleppung durch die Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.009 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.24 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,024 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.24 Zoll
Produkttyp Autosampler-Spritze
Menge 1 Packungen
Volumen (metrisch) 100 μl
Art der Kanülenspitze Ultraglatte hydrophil, Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC PAL GC