Learn More
Trajan™ eVol™ XCHANGE Spritzen
Artikelnummer. 12947596
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
1 ml
Menge:
3/Pckg.
k. A.
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge unitSize
12947596 100 μl 3/Pckg. 3 Stück
12977586 100 μl k. A. 1 Stück
13467878 1 ml k. A. 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12947596
Marke: Trajan™ 2910329
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
XCHANGE™ analytische Spritzen können einfach und schnell gewechselt werden, sodass sie einzelnen Flüssigkeiten und Methoden zugeordnet werden können, um eine mögliche Kreuzkontamination von Reagenzien zu verhindern.
  • Anwenderunabhängiges Gerät zur Handhabung von Flüssigkeiten
  • Reduzierung des Bedarfs an Neuanalysen
  • Spritzen leicht und schnell gewechselt
  • Lieferbare Ersatzteile
Spezifikation
Kanülen-Gauge 25 G
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid-Handling-Verfahren
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp eVol™ Spritze
Menge 3/Pckg.
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Kegel
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.