Learn More
Trajan™ Sechskantmuttern
Artikelnummer. 15249103
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
10 Hexnüsse und 10 Ferrulen
2 Hexnüsse und 2 Ferrulen
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
15249103 2 Hexnüsse und 2 Ferrulen 2 Stück
15259103 10 Hexnüsse und 10 Ferrulen 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249103 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 1021003
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HexNut-Anschlüsse bieten ideale Verbindungen in HPLC-Systemen
  • Edelstahl 10-32 Faden
  • Die inerte Kontaktfläche sorgt für Biokompatibilität
  • Optimal für den Einsatz mit Korrosionsmittelproben
Spezifikation
Enthält 2 Hexnüsse und 2 Ferrulen
Gewindegröße 10-32
Material Edelstahl
Druck 5000 psi