Learn More
SGE™ BP20 (WAX) GC Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Eigenschaften
- Wachssäule nach Industriestandard
- Verklebt und quervernetzt
- Kann mit Lösungsmittel gespült werden
Anwendungen
- Wird zur Trennung von Alkohol, freien Säuren, Fettsäuren Methylestern, Aromastoffen, Lösungsmitteln und ätherischen Ölen verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 280 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Polyethylenglykol |
| USP-Typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Polynuklearen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Aldehydeanalyse, Ketone, PCB-Kongener-Analysen, Nitrosubstituierte Aromaten, Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe, Pestizid- und Herbizidanalysen |
| Temperaturbereich | 20° C bis 260/280°°C |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Polarität | Polar |
| Mehr anzeigen |