Learn More
SGE™ BP20 (WAX) GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15238673
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
15238673 30 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10742372 50 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12985581 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
15208683 50 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
15225263 25 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
16682612 25 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
12915591 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10360751 25 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
15228673 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
15248673 60 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10665441 50 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
12674955 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
12975581 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
15288673 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
15298673 25 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
15238683 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
12905591 15 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
15218683 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10157390 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
15258683 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
12766557 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 15238673 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 054424
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Innovative Phasentechnologie und einzigartige Quarzglas-Produktionsfähigkeit. SGE™ BP20 (Wax) GC-Kapillarsäulen bieten End-to-End-Trennungslösungen für alle Anwendungen.
Eigenschaften
  • Wachssäule nach Industriestandard
  • Verklebt und quervernetzt
  • Kann mit Lösungsmittel gespült werden
Anwendungen
  • Wird zur Trennung von Alkohol, freien Säuren, Fettsäuren Methylestern, Aromastoffen, Lösungsmitteln und ätherischen Ölen verwendet
Spezifikation
Max. Temperatur 280 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen
Innendurchmesser (metrisch) 0,22 mm
Stationäre Phase Polyethylenglykol
USP-Typ G14, G15, G16, G20, G39
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse Freier Säuren, Freie Säuren, Fettsäuremethylester, Aromaanalyse, Lösungsmittel und ätherische Öle
Temperaturbereich 20° C bis 260/280°°C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Polar
Beschichtung Quarzglas