Learn More
SGE™ BP20 (WAX) GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. p-4517345
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
15238673 30 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10742372 50 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12985581 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
15208683 50 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
15225263 25 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
16682612 25 m 0,53 mm 2 μm 1 Stück
12915591 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10360751 25 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
15228673 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
15248673 60 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10665441 50 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
12674955 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
12975581 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
15288673 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
15298673 25 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
15238683 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
12905591 15 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
15218683 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10157390 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
15258683 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
12766557 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
21 options
Artikelnummer. 15238673
Marke: SGE™ 054424
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Innovative Phasentechnologie und einzigartige Quarzglas-Produktionsfähigkeit. SGE™ BP20 (Wax) GC-Kapillarsäulen bieten End-to-End-Trennungslösungen für alle Anwendungen.
Eigenschaften
  • Wachssäule nach Industriestandard
  • Verklebt und quervernetzt
  • Kann mit Lösungsmittel gespült werden
Anwendungen
  • Wird zur Trennung von Alkohol, freien Säuren, Fettsäuren Methylestern, Aromastoffen, Lösungsmitteln und ätherischen Ölen verwendet
Spezifikation
Max. Temperatur 280 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen
Innendurchmesser (metrisch) 0,22 mm
Stationäre Phase Polyethylenglykol
USP-Typ G14, G15, G16, G20, G39
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse Freier Säuren, Freie Säuren, Fettsäuremethylester, Aromaanalyse, Lösungsmittel und ätherische Öle
Temperaturbereich 20° C bis 260/280°°C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Polar
Beschichtung Quarzglas