Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 12915601
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12915601
Marke: Trajan™ 054465
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine sehr polare Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG-Phase, die für die Analyse von freien Fettsäuren geeignet ist
  • Mit Nitroterephthalsäure modifizierte polare PEG-Phase
  • Ideal für Säuren mit niedrigem Molekulargewicht
  • Zu den Anwendungen gehören flüchtige freie Säuren, Fettsäuremethylester (FAME), Alkohole, Aldehyde und Ketone
Spezifikation
Max. Temperatur 250 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Polyethylenglykol
USP-Typ G25, G35
Zur Verwendung mit (Anwendung) Acrylat-Analyse, Fettsäuremethylester, Alkoholanalyse, Aldehydeanalyse, Acrylate, Ketone
Temperaturbereich 35 °C bis 240/250 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial BP21 (FFAP)
Polarität Polar
Beschichtung Quarzglas