Learn More
SGE™ BPX50 Kapillarsäule
Artikelnummer. 12915561
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
Partikelgröße:
0,1 μm
0,25 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Filmdicke Partikelgröße unitSize
12915561 15 m 0,25 μm 0,25 μm 1 Stück
12965561 10 m 0,1 μm 0,1 μm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12915561
Marke: SGE™ 054750
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet ein umfassendes GC-Kapillarsäulen-Sortiment für nahezu jede chromatographische Anwendung
Verwendung für die EPA-Methoden 604, 608, 8060, 8081, Triazine/Herbizide, Drogen-Screening, Steroide und eine Vielzahl von pharmazeutischen Anwendungen
  • Mittlere Polarität
  • Inert
  • Geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
Spezifikation
Max. Temperatur 80 °C bis 330/350 °C
Länge (angloamerikanisch) 49 ft.
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase 50 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC), Herbizidanalyse, Medikamenten-Screening, Steroidanalyse
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich 80 °C bis 360/370 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 15 m
Material 50 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan
Polarität Mittlere Polarität