Learn More
Trajan™ BPX50 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. p-4517352
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
30 mm
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,15 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,15 μm
0,25 μm
0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12935561
Marke: Trajan™ 054761
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MS Premium, niedrige Blutphase, entwickelt für eine Reihe von EPA- und pharmazeutischen Methoden
  • Säule mittlerer Polarität
  • Inert
  • Geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Ideal für eine Reihe von EPA-Methoden und pharmazeutische Anwendungen
Spezifikation
Max. Temperatur 350 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase 50 % Phenyl-Polysilphenylensiloxan
USP-Typ G3, D17
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Triazinen/Herbiziden, Triazine/Herbizide, Medikamenten-Screening, Steroide und eine Vielzahl von pharmazeutischen Anwendungen
Temperaturbereich 80 °C bis 330/350 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial Gehäuse BPX50
Polarität Mittlere Polarität
Beschichtung Quarzglas