Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Dimethyl Polysiloxane
Artikelnummer. 12915541
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
6 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,9 μm
2,65 μm
Temperaturbereich:
-30°bis +370 °C
-30°bis +400 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Temperaturbereich unitSize
12915541 10 m 0,1 mm 0,1 μm -30°bis +400 °C -
12935541 10 m 0,53 mm 0,9 μm -30°bis +400 °C 1 Stück
12945541 6 m 0,53 mm 2,65 μm -30°bis +370 °C 1 Stück
12925541 10 m 0,53 mm 0,1 μm -30°bis +400 °C 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12915541
Marke: SGE™ 054777
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
  • Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
  • Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
  • Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
Forte BPX-1 (100 % Dimethylpolysiloxan)— 100 % Polydimethylsiloxan nicht polare Säule für simulierte Destillation in der Mineralölindustrie
Spezifikation
Max. Temperatur 400 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm
Stationäre Phase 100 % Dimethylpolysiloxan
Zur Verwendung mit (Anwendung) Simulierte Destillation
Partikelgröße 0,1 μm
Temperaturbereich -30°bis +400 °C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 10 m
Material Polyimidkeil
Verpackungsmaterial Gehäuse BPX1
Polarität Unpolar