Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Dimethyl Polysiloxane
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
6 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,9 μm
2,65 μm
Temperaturbereich:
-30°bis +370 °C
-30°bis +400 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
- Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
- Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
Forte BPX-1 (100 % Dimethylpolysiloxan)— 100 % Polydimethylsiloxan nicht polare Säule für simulierte Destillation in der Mineralölindustrie
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 400 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | 100 % Dimethylpolysiloxan |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Simulierte Destillation |
| Partikelgröße | 0,9 μm |
| Temperaturbereich | -30°bis +400 °C |
| Filmdicke | 0,9 μm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Material | Polyimidkeil |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BPX1 |
| Mehr anzeigen |