Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
15 m
25 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,5 μm
Material:
Polyimidkeil
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
- Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
- Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
- Forte HT5 (5 % Phenyl-Polycarboransiloxan)—Hochtemperaturphase von 480 °C, geeignet für simulierte Destillation und andere Erdölanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 400 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | 5 % Phenyl (äquivalent) Polycarboran-Siloxan |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Simulierte Destillation, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse |
| Partikelgröße | 0,15 μm |
| Temperaturbereich | 10°bis 380 °C |
| Filmdicke | 0,15 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Material | Polyimidkeil |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse HT5 |
| Mehr anzeigen |