Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Artikelnummer. 10557722
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
15 m
25 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,5 μm
Material:
Polyimidkeil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10557722
Marke: SGE™ 054642
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
  • Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
  • Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
  • Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
  • Forte HT5 (5 % Phenyl-Polycarboransiloxan)—Hochtemperaturphase von 480 °C, geeignet für simulierte Destillation und andere Erdölanwendungen
Spezifikation
Max. Temperatur 400 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase 5 % Phenyl (äquivalent) Polycarboran-Siloxan
Zur Verwendung mit (Anwendung) Simulierte Destillation, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse
Partikelgröße 0,1 μm
Temperaturbereich 10°bis 380 °C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 25 m
Material Polyimidkeil
Verpackungsmaterial Gehäuse HT5
Polarität Polar