Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Artikelnummer. 10777374
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
15 m
25 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,5 μm
Material:
Polyimidkeil
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Material Packungsgröße
10777374 15 m 0,32 mm 0,5 μm Polyimidkeil 1 Stück
10646401 12 m 0,53 mm 0,15 μm Polyimidkeil 1 Stück
10731992 12 m 0,22 mm 0,1 μm Polyimidkeil 1 Stück
10641803 15 m 0,25 mm 0,1 μm Polyimidkeil 1 Stück
10192872 30 m 0,25 mm 0,1 μm Polyimidkeil 1 Stück
10508112 25 m 0,53 mm 0,15 μm Polyimidkeil 1 Stück
10557722 25 m 0,32 mm 0,1 μm Polyimidkeil -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10777374 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 054667
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
  • Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
  • Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
  • Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
  • Forte HT5 (5 % Phenyl-Polycarboransiloxan)—Hochtemperaturphase von 480 °C, geeignet für simulierte Destillation und andere Erdölanwendungen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Simulierte Destillation, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse
Partikelgröße 0,5 μm
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 15 m
Material Polyimidkeil
Verpackungsmaterial Gehäuse HT5
Polarität Polar
Stationäre Phase 5 % Phenyl (äquivalent) Polycarboran-Siloxan
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Max. Temperatur (metrisch) 400 °C
Temperaturbereich (metrisch) 10 °C bis 380 °C