Learn More
Trajan™ HT8 GC-Kapillarsäulen
Beschreibung
- Hochtemperatursäule mit geringem Bluten
- Bevorzugte Säule für Polychlorbiphenyl-(PCB-)Analysen
- Trennt PCBs auf Orthoring sowie Siedepunkt
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 360/370 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Am Ende stehen pentavalente Anleihen mit Shared Sigma Bonds statt piBond |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,22 mm |
| Stationäre Phase | 8 % Phenyl (äquiv.)Polycarboran-Siloxan |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Nitrosubstituierten Aromaten, PCB-Kongener-Analysen, Nitrosubstituierte Aromaten, Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe, Pestizid- und Herbizidanalysen |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +360/370 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Verpackungsmaterial | Forte™ HT8 |
| Beschichtung | Quarzglas |
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?