Learn More
SGE™ Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel
Beschreibung
- Abnehmbare Nadel
- Gasdichter Kolben
- Edelstahl
- Gauge: 23
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,024 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.65 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1.65 Zoll |
| Länge (metrisch) | 42 mm |
| Produkttyp | Analytische Spritze |
| Modell | 10R-S-GT-0.63C |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Mehr anzeigen |