Learn More
SGE™ Gasdichte Spritze mit abnehmbarer Nadel
Ideal für Lagerung, Transport und Druckkapselung von Proben vor der Injektion
151.00 € - 188.00 €
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 23 G |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.024 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
Produkttyp | Analytische Spritze |
Menge | Je |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10163352
|
SGE™
006279 |
1.96 Zoll | 1.96 Zoll | Gehäuse 250R-V-GT |
188.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10494422
|
SGE™
002902 |
1.65 Zoll | 1.65 Zoll | 10R-S-GT-0.63C |
151.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Abnehmbare Nadel
- Gasdichter Kolben
- Edelstahl
- Gauge: 23
Spezifikation
23 G | |
0.63 mm | |
Je |
0.024 Zoll | |
Analytische Spritze | |
Abnehmbar |