Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit fester Nadel, Luer-Lock-Ansatz
Artikelnummer. 10065560
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
10 ml
25 ml
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,31 in.
0,42 in.
0,7 in.
1,06 in.
Modell:
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
Gehäuse 100F-LL-GT
Gehäuse 10MDF-LL-GT
Gehäuse 250F-LL-GT
Gehäuse 25MDF-LL-GT
Gehäuse 500F-LL-GT
Gehäuse 50F-LL-GT
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Modell unitSize
10065560 100 μl 0,31 in. Gehäuse 100F-LL-GT 1 Stück
16642602 50 μl 0,31 in. Gehäuse 50F-LL-GT 1 Stück
10208630 250 μl 0,31 in. Gehäuse 250F-LL-GT 1 Stück
10218630 500 μl 0,31 in. Gehäuse 500F-LL-GT 1 Stück
10432731 1 ml 0,31 in. 1MDF-LL-GT 1 Stück
16692642 2,5 mL 0,42 in. 2.5MDF-LL-GT 1 Stück
12957536 10 ml 0,7 in. Gehäuse 10MDF-LL-GT 1 Stück
12967536 25 ml 1,06 in. Gehäuse 25MDF-LL-GT 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10065560
Marke: SGE™ 005230
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10 μl bis 100 ml Kapazität
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Luer-Spitzen- und Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich)
Produkttyp Gasdichte Spritze
Modell Gehäuse 100F-LL-GT
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 100 μl
Anschlusstyp Luer Lock, fest