Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit fester Nadel, Luer-Lock-Ansatz
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
10 ml
25 ml
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,31 in.
0,42 in.
0,7 in.
1,06 in.
Modell:
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
Gehäuse 100F-LL-GT
Gehäuse 10MDF-LL-GT
Gehäuse 250F-LL-GT
Gehäuse 25MDF-LL-GT
Gehäuse 500F-LL-GT
Gehäuse 50F-LL-GT
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 10 μl bis 100 ml Kapazität
- Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Luer-Spitzen- und Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,06 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit |
| Enthält | Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich) |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 158 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 70 °C |
| Modell | Gehäuse 25MDF-LL-GT |
| Mehr anzeigen |