Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Behoben Luer-Lok Modelle
Artikelnummer. 16692642
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
10 ml
25 ml
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,31 in.
0,42 in.
0,7 in.
1,06 in.
Modell:
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
Gehäuse 100F-LL-GT
Gehäuse 10MDF-LL-GT
Gehäuse 250F-LL-GT
Gehäuse 25MDF-LL-GT
Gehäuse 500F-LL-GT
Gehäuse 50F-LL-GT
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Modell Packungsgröße
16692642 2,5 mL 0,42 in. 2.5MDF-LL-GT 1 Stück
16642602 50 μl 0,31 in. Gehäuse 50F-LL-GT 1 Stück
10065560 100 μl 0,31 in. Gehäuse 100F-LL-GT 1 Stück
10208630 250 μl 0,31 in. Gehäuse 250F-LL-GT 1 Stück
10218630 500 μl 0,31 in. Gehäuse 500F-LL-GT 1 Stück
10432731 1 ml 0,31 in. 1MDF-LL-GT 1 Stück
12957536 10 ml 0,7 in. Gehäuse 10MDF-LL-GT 1 Stück
12967536 25 ml 1,06 in. Gehäuse 25MDF-LL-GT 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16692642 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 008425
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10 μl bis 100 ml Kapazität
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Luer-Spitzen- und Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,42 in.
Außendurchmesser (metrisch) 10,8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich)
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Modell 2.5MDF-LL-GT
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 2,5 mL
Anschlusstyp Luer Lock, fest