Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Fixed Luer-Tip Models
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,31 in.
0,42 in.
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
8.8 mm
10.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
- 10 μl bis 100 ml Kapazität
- Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
- Luer-Spitzen- und Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,31 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit |
| Enthält | Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich) |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Modell | Gehäuse 250F-LT-GT |
| Nummer der Kanülenspitze | Ohne Kanüle |
| Menge | Je |
| Mehr anzeigen |