Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Fixed Luer-Tip Models
Artikelnummer. 10508312
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,31 in.
0,42 in.
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
8.8 mm
10.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10508312 1 ml 0,31 in. 8.8 mm 1 Stück
10025540 50 μl 0,31 in. 8 mm 1 Stück
10482731 250 μl 0,31 in. 8 mm 1 Stück
10567922 500 μl 0,31 in. 8 mm 1 Stück
10655471 2.5 ml 0,42 in. 10.8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10508312 Supplier SGE™ Supplier No. 008020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.15 €
    72.29 € / 1 Stück
    Sparen 14.86 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10 μl bis 100 ml Kapazität
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
  • Luer-Spitzen- und Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Specifications
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), PTFE (Spitze)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich)
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Modell Gehäuse 1MF-LT-GT
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 ml
Produktlinie SGE
Anschlusstyp Luer-Konus, fest
Graduated Ja