Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Fixed Luer-Tip Models
Artikelnummer. p-4905129
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,31 in.
0,42 in.
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
8.8 mm
10.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10025540
Marke: SGE™ 004229
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10 μl bis 100 ml Kapazität
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
  • Luer-Spitzen- und Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich)
Produkttyp Gasdichte Spritze
Modell Gehäuse 50F-LT-GT
Menge Je
Volumen (metrisch) 50 μl
Anschlusstyp Luer-Konus, fest