Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Fixed Luer-Tip Models
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
Marke:  SGE™ 004229
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10025540
  • 67.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10 μl bis 100 ml Kapazität
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
  • Luer-Spitzen- und Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
Spezifikation
± 1 %
0.31 Zoll
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Gasdichte Spritze
Je
Befestigt
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
8 mm
Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich)
Gehäuse 50F-LT-GT
50 μ l