Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit fester Nadel
Artikelnummer. 12780710
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
Kanülen-Gauge:
22 ga.
25 G
25 ga.
26 ga.
Modell:
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
50F-GT
Gehäuse 10F-GT
Gehäuse 10F-GT-7
Gehäuse 1MDF-GT
Gehäuse 25F-GT
Gehäuse 500F-GT
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Modell unitSize
12780710 2.5 ml 22 ga. 2.5MDF-GT 1 Stück
10229250 10 μl 26 ga. Gehäuse 10F-GT 1 Stück
15298443 10 μl 26 ga. Gehäuse 10F-GT 6 Stück
15208453 10 μl 26 ga. Gehäuse 10F-GT-7 1 Stück
10167450 50 μl 25 ga. 50F-GT 1 Stück
10035540 100 μl 25 G 25F-GT 1 Stück
10702772 250 μl 25 ga. 250F-GT 1 Stück
10106930 500 μl 25 ga. Gehäuse 500F-GT 1 Stück
10605093 1 ml 22 ga. Gehäuse 1MDF-GT 1 Stück
10546772 25 μl 25 ga. Gehäuse 25F-GT 1 Stück
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12780710
Marca: SGE™ 008502
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10μl bis 100 ml Füllvolumen
  • Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Bei Modellen mit fester Kanüle ist die Kanüle mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber im Spritzenkörper angeklebt
Specifica
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), PTFE (Spitze)
Kanülen-Gauge 22 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.02 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,42 in.
Außendurchmesser (metrisch) 10,8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, mit lösungsmittelresistentem Epoxidkleber in die Trommel eingeklebte Nadel
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Modell 2.5MDF-GT
Menge Je
Volumen (metrisch) 2.5 ml
Produktlinie SGE
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Feste Schräge
Anschlusstyp Befestigt
Graduated Ja
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.