Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit austauschbarer Nadel, Luer-Lock-Ansatz
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
Marke: SGE™ 009660
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27810kg
Beschreibung
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
- 10 μl bis 100 ml Kapazität
- Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
±1 % | |
1.28 Zoll | |
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit | |
Gasdichte Spritze | |
120 °C | |
Ohne Kanüle | |
50 ml |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
32.6 mm | |
Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich) | |
248 °F | |
Gehäuse 50MR-LL-GT | |
Je | |
Luer-Lock, abnehmbar |