Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit abnehmbarer Nadel
Artikelnummer. 10299100
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga.
25 ga.
26 ga.
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Menge Packungsgröße
10299100 25 μl 25 ga. Je 1 Stück
12947536 10 μl 26 ga. Je -
10635661 10 μl 26 ga. Je 1 Stück
11951134 50 μl 25 ga. Je 1 Stück
10095510 100 μl 25 ga. Je 1 Stück
10473039 250 μl 25 ga. Je 1 Stück
10625851 500 μl 25 ga. Je 1 Stück
10025530 1 ml 23 G Je 1 Stück
10518312 2,5 mL 23 ga. Je -
10710662 5 ml 23 ga. Je 1 Stück
10412001 10 ml 23 ga. Je 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10299100 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 003250
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10μl bis 100 ml Füllvolumen
  • Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Modelle mit austauschbarer Kanüle gewährleisten dank PTFE-Dichtung, Feder und Nut eine auslaufsichere Anwendung; Lieferung mit Kanüle
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), PTFE (Spitze)
Kanülen-Gauge 25 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, mit lösungsmittelresistentem Epoxidkleber in die Trommel eingeklebte Nadel
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Modell Gehäuse 25R-GT
Menge Je
Volumen (metrisch) 25 μl
Produktlinie SGE
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Feste Schräge
Anschlusstyp Abnehmbar
Graduated Ja