Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit abnehmbarer Nadel
Artikelnummer. 10518312
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga.
25 ga.
26 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,25 in.
0,31 in.
0,34 in.
0,42 in.
0,53 in.
Art der Kanülenspitze:
Abnehmbare Schräge
Feste Schräge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Außendurchmesser (angloamerikanisch) Art der Kanülenspitze unitSize
10518312 2,5 mL 23 ga. 0,42 in. Abnehmbare Schräge -
12947536 10 μl 26 ga. 0,25 in. Abnehmbare Schräge -
10635661 10 μl 26 ga. 0,25 in. Abnehmbare Schräge 1 Stück
10299100 25 μl 25 ga. 0,31 in. Feste Schräge 1 Stück
11951134 50 μl 25 ga. 0,31 in. Abnehmbare Schräge 1 Stück
10095510 100 μl 25 ga. 0,31 in. Abnehmbare Schräge 1 Stück
10473039 250 μl 25 ga. 0,31 in. Abnehmbare Schräge 1 Stück
10625851 500 μl 25 ga. 0,31 in. Abnehmbare Schräge 1 Stück
10025530 1 ml 23 G 0,34 in. Abnehmbare Schräge 1 Stück
10710662 5 ml 23 ga. 0,53 in. Abnehmbare Schräge 1 Stück
10412001 10 ml 23 ga. 0,25 in. Abnehmbare Schräge 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10518312
Marke: SGE™ 008500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10μl bis 100 ml Füllvolumen
  • Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Modelle mit austauschbarer Kanüle gewährleisten dank PTFE-Dichtung, Feder und Nut eine auslaufsichere Anwendung; Lieferung mit Kanüle
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Kanülen-Gauge 23 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.02 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,42 in.
Außendurchmesser (metrisch) 10,8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, PTFE-Versiegelung, Feder und Mutter
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248 °F
Max. Temperatur (metrisch) 120 °C
Modell 2.5MDR-GT
Menge Je
Volumen (metrisch) 2,5 mL
Art der Kanülenspitze Abnehmbare Schräge
Anschlusstyp Abnehmbar