Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit abnehmbarer Nadel
Artikelnummer. 10710662
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga.
25 ga.
26 ga.
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Menge Tamaño de la unidad
10710662 5 ml 23 ga. Je 1 Stück
12947536 10 μl 26 ga. Je -
10635661 10 μl 26 ga. Je 1 Stück
10299100 25 μl 25 ga. Je 1 Stück
11951134 50 μl 25 ga. Je 1 Stück
10095510 100 μl 25 ga. Je 1 Stück
10473039 250 μl 25 ga. Je 1 Stück
10625851 500 μl 25 ga. Je 1 Stück
10025530 1 ml 23 G Je 1 Stück
10518312 2,5 mL 23 ga. Je -
10412001 10 ml 23 ga. Je 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10710662 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 008700
Sparen Sie bis zu 60 % auf unverzichtbare Produkte für Vertragsanalysen
Verwenden Sie den Aktionscode 28025
Ver todas las promociones
Verfügbar ab: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10μl bis 100 ml Füllvolumen
  • Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Modelle mit austauschbarer Kanüle gewährleisten dank PTFE-Dichtung, Feder und Nut eine auslaufsichere Anwendung; Lieferung mit Kanüle
Especificaciones
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Kanülen-Gauge 23 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,02 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,53 in.
Außendurchmesser (metrisch) 13,7 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, PTFE-Versiegelung, Feder und Mutter
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248 °F
Max. Temperatur (metrisch) 100 °C
Modell Gehäuse 5MDR-GT
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 ml
Art der Kanülenspitze Abnehmbare Schräge
Anschlusstyp Abnehmbar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.