Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Capillary Column Connectors: μ Unions
Artikelnummer. 15258933
Click to view available options
Anschlüsse:
0.1–0.25 mm und 0.1–0.25 mm
0.1–0.25 mm und 0.32 mm
0.1–0.25 mm und 0.53 mm
0.32 mm und 0.32 mm
0.32 mm und 0.53 mm
0.53 mm und 0.53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15258933
Marke: Trajan™ 073563
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SilTiteμ-Union bietet eine einfache, auslaufsichere Installation von Kapillarsäulen ohne Werkzeug
  • Geringe thermische Masse
  • Kein Totvolumen
  • Inert
  • Nach dem Einbau kein Nachziehen erforderlich
  • Anschluss von vorgefüllten Säulen oder GC x GC
Spezifikation
Typ Steckverbinder
Anschlüsse 0.32 mm und 0.32 mm
Enthält 2 Anschlüsse, 5 doppelkonische Ferrulen und Werkzeuge
Zur Verwendung mit (Geräte) GC Kapillarsäule