Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement μ-Unions
Artikelnummer. 15248943
Change view
Click to view available options
Anschlüsse:
0.1–0.32 mm und 0.1–0.32 mm
0.1–0.32 mm und 0.53 mm
0.53 mm und 0.53 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Anschlüsse unitSize
15248943 0.1–0.32 mm und 0.53 mm 5 Stück
15258943 0.1–0.32 mm und 0.1–0.32 mm 5 Stück
15278943 0.53 mm und 0.53 mm 5 Stück
3 options
Artikelnummer. 15248943
Marke: Trajan™ 073573
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SilTiteμ-Union bietet eine einfache, auslaufsichere Installation von Kapillarsäulen ohne Werkzeug
  • Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
  • Verhindert Leckagen
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Typ Austausch-Mu-Anschlüsse
Anschlüsse 0.1–0.32 mm und 0.53 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) GC Kapillarsäulenverbindungsstücke