Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement μ-Unions
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Leckagen
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Austausch-Mu-Anschlüsse |
| Anschlüsse | 0.1–0.32 mm und 0.1–0.32 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC Kapillarsäulenverbindungsstücke |