Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement μ-Unions
Click to view available options
Anschlüsse:
0.1–0.32 mm und 0.1–0.32 mm
0.1–0.32 mm und 0.53 mm
0.53 mm und 0.53 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Leckagen
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ersatz, μ-Union |
| Anschlüsse | 0.53 mm und 0.53 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC Kapillarsäulenverbindungsstücke |