Learn More
Trajan™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Agilent Geräten
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25/Packung |
| Länge (metrisch) | 78,5 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner, Split-/splitloser konischer FocusLiner |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,3 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |