Learn More
Trajan™ Säule 60M X 0.25MM ID - HT8-PCB
Beschreibung
- Hochtemperatursäule mit geringem Bluten
- Bevorzugte Säule für Polychlorbiphenyl-(PCB-)Analysen
- Trennt PCBs auf Orthoring sowie Siedepunkt
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | SGE™ HT8-PCB |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Temperaturbereich | 360°bis 370 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |