Learn More
SGE™ HT8 Polycarboran-Siloxan Kapillarsäulen
Beschreibung
Eigenschaften
- Bevorzugte Säule für polychlorierte Biphenyl-(PCB-)Verbindungen
- Trennt PCBs auf Orthoring-Substitution sowie Siedepunkt
- Enthält 8 % Phenylpolycarboran-Siloxan
- Ideal für Umweltanalysen
- Einzigartige Hochtemperaturphase für die Analyse persistenter organischer Schadstoffe (POP)
Anwendungen
- Wird für PCB-Kongener-Analysen verwendet
- Nitrosubstituierte Aromaten
- Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe
- Pestizide/Herbizide
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,1 mm |
| Stationäre Phase | SGE™ BPX-PCB |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Polynuklearen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Nitrosubstituierte Aromaten, Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse |
| Partikelgröße | 0,1 μm |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +360/370 °C |
| Filmdicke | 0,1 μm |
| Länge (metrisch) | 10 m |