Learn More
SGE™ Manuelle Spritzen für Rheodyne™- und Valco™-Ventile
Artikelnummer. 16612552
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Modell:
Gehäuse 10F-LC
Gehäuse 1MDR-LC-GT
Gehäuse 250R-GT-LC
Gehäuse 250R-LC
Gehäuse 25R-GT-LC
Gehäuse 500R-LC
Gehäuse 50R-GT-LC
Gehäuse 5F-LC
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anschlusstyp Modell unitSize
16612552 5 μl Befestigt Gehäuse 5F-LC 1 Stück
10617171 10 μl Befestigt Gehäuse 10F-LC 1 Stück
12730710 25 μl Abnehmbar Gehäuse 25R-GT-LC 1 Stück
12726947 50 μl Abnehmbar Gehäuse 50R-GT-LC 1 Stück
10688143 250 μl Abnehmbar Gehäuse 250R-LC 1 Stück
12736977 250 μl Abnehmbar Gehäuse 250R-GT-LC 1 Stück
15268493 500 μl Abnehmbar Gehäuse 500R-LC 1 Stück
10661793 1 ml Abnehmbar Gehäuse 1MDR-LC-GT 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 16612552
Marke: SGE™ 001301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Injektionsgröße stellt das Injektionsvolumen ein
  • Gauge: 22
  • Nadellänge: 5,08 cm (2 Zoll)
  • Spitzenform: LC
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,71 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Manuelle Spritze
Modell Gehäuse 5F-LC
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 μl
Art der Kanülenspitze LC
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne und Valco Ventile
Anschlusstyp Befestigt