Learn More
SGE™ MEPS™ Spritzen
Artikelnummer. 12917596
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Zur Verwendung mit (Geräte):
CTC Analytics
CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific und Varian 8400 System
HTA 300APlus, Thermo Scientific und Varian 8400 System
eVol Automatisierte Spritze
Produkttyp:
MEPS™ Spritze
Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Produkttyp unitSize
12917596 500 μl eVol Automatisierte Spritze Spritze 1 Stück
11918516 250 μl HTA 300APlus, Thermo Scientific und Varian 8400 System MEPS™ Spritze 1 Stück
10296704 100 μl CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific und Varian 8400 System MEPS™ Spritze 1 Stück
11909068 250 μl CTC Analytics MEPS™ Spritze 1 Stück
12967586 50 μl eVol Automatisierte Spritze Spritze 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 12917596
Marke: SGE™ 2910026
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Einsatz in Mikro-SPE
  • Die eVol™-Funktion für anwenderdefinierte Programmierung ermöglicht die Halbautomatisierung und Prüfung von MEPs vor dem Übergang zu vollautomatisierten Plattformen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas-/Flüssigkeitschromatographie
Produkttyp Spritze
Menge Je
Volumen (metrisch) 500 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) eVol Automatisierte Spritze