Learn More
SGE™ Manuelle Mikrovolumenspritzen
Beschreibung
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Kolben aus Borosilikatglas
- Kolbenführung
- Volumen: 10 μ l
- Skalenlänge: 54.1 mm (2.1 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Produkttyp | Manuelle Mikrovolumen-Spritze; 10FX-5/0,63C |
| Menge | 1/Packung |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Mehr anzeigen |