Learn More
SGE™ Manuelle Mikrovolumenspritzen
Artikelnummer. p-4399782
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Menge:
1/Packung
6/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Anschlusstyp Menge unitSize
10696705 23 G Befestigt 1/Packung 6 Stück
10005510 26 G Abnehmbar 6/Packung 6 Stück
10278960 26 G Befestigt 1/Packung 1 Stück
10331001 26 G Abnehmbar 6/Packung 6 Stück
4 options
Artikelnummer. 10696705
Marke: SGE™ 002135
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine Führungsschiene und Verstärkung der Tauchkolbenknöpfe minimieren das Risiko von verbogenen Kolben
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Kolben aus Borosilikatglas
  • Kolbenführung
  • Volumen: 10 μ l
  • Skalenlänge: 54.1 mm (2.1 in.)
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Kanülen-Gauge 23 G
Außendurchmesser (metrisch) 0.63 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp Manuelle Mikrovolumen-Spritze; 10FX-5/0,63C
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Anschlusstyp Befestigt