Learn More
- Home
- Products
- Spritzen für die Chromatographie
- Gasdichte Handspritzen
- SGE™ NanoVolume Spritzen
SGE™ NanoVolume Spritzen
Artikelnummer. 10306392| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Modell | Art der Kanülenspitze | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10306392 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7-RAX | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10711432 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10370901 | 0,5 μl | 26 ga | 0.5BNR-5/0.47 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10482001 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 11982585 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR- 7BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10095500 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5-RAX | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10725046 | 1 μl | 23 G | Gehäuse 1BR-5BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10636231 | 0,5 μl | 26 G | 0.5BR/OC-7/0,47 | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10616421 | 1 μl | 23 ga | Gehäuse 1BR-7 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 11992585 | 1 μl | 23 G | Gehäuse 1BR-7BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10167260 | 1 μl | 23 G | 1BR-11.5 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10568882 | 1 μl | 26 G | 1BR-7/0,47 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10601813 | 1 μl | 23 G | Gehäuse 1BR-5-RAX | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10318983 | 5 μl | 23 G | Gehäuse 5BR-5BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10588882 | 5 μl | 23 G | Gehäuse 5BR-7 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 11902595 | 5 μl | 23 G | Gehäuse 5BR-7BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 12907536 | 5 μl | 23 G | 5BR-11.5 | Konus | 1 Stück |
| 10578302 | 5 μl | 23 G | Gehäuse 5BR-7-RAX | Konus | - |
| 11962585 | 0,5 μl | 23 ga | 0.5BNR- 5BV | Abnehmbare Schräge | 1 Stück |
| 10763714 | 1 μl | 23 ga | Gehäuse 1BR-5 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
| 10288860 | 5 μl | 23 G | Gehäuse 5BR-5 | Abnehmbarer Konus | 1 Stück |
Artikelnummer. 10306392
Marke: SGE™ 000355
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Ideal für die Injektion in die Kapillarchromatographie mit Nanovolumen sowie für die Erstellung genauer Standards, die kleine Volumina erfordern.
- Fähigkeit zur Injektion von bis zu 50 nl mit hoher Präzision und Genauigkeit
- Ideal zum Spenden sehr kleiner Flüssigkeitsmengen
- Der Kolben reicht bis in die Nadelspitze
- Die Probe ist nur in der Nadel enthalten und hat keinen Glaskontakt
- Nahezu null Totvolumen und Übertragung zwischen den Injektionen
- Empfohlen für die Verwendung bei einem Probenvolumen von weniger als 1000 nl (1 μl)
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±2 % |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder) |
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.0248 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.315 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Enthält | Wiederholender Adapter |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.75 Zoll |
| Produkttyp | NanoVolume Spritze |
| Modell | 0.5BR-7-RAX |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 0,5 μl |
| Art der Kanülenspitze | Abnehmbarer Konus |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |