Learn More
SGE™ NanoVolume Spritzen
Artikelnummer. 11982585
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
5 μl
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga
26 G
26 ga
Modell:
0.5BNR- 5BV
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BR- 7BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR/OC-7/0,47
1BR-11.5
1BR-7/0,47
5BR-11.5
Gehäuse 1BR-5
Gehäuse 1BR-5-RAX
Gehäuse 1BR-5BV
Gehäuse 1BR-7
Gehäuse 1BR-7BV
Gehäuse 5BR-5
Gehäuse 5BR-5BV
Gehäuse 5BR-7
Gehäuse 5BR-7-RAX
Gehäuse 5BR-7BV
Art der Kanülenspitze:
Abnehmbare Schräge
Abnehmbarer Konus
Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Modell Art der Kanülenspitze unitSize
11982585 0,5 μl 23 G 0.5BR- 7BV Abnehmbare Schräge 1 Stück
10711432 0,5 μl 23 G 0.5BNR-5 Abnehmbarer Konus 1 Stück
10370901 0,5 μl 26 ga 0.5BNR-5/0.47 Abnehmbarer Konus 1 Stück
10482001 0,5 μl 23 G 0.5BR-7 Abnehmbarer Konus 1 Stück
10306392 0,5 μl 23 G 0.5BR-7-RAX Abnehmbarer Konus 1 Stück
10095500 0,5 μl 23 G 0.5BNR-5-RAX Abnehmbarer Konus 1 Stück
10725046 1 μl 23 G Gehäuse 1BR-5BV Abnehmbare Schräge 1 Stück
10636231 0,5 μl 26 G 0.5BR/OC-7/0,47 Abnehmbare Schräge 1 Stück
10616421 1 μl 23 ga Gehäuse 1BR-7 Abnehmbarer Konus 1 Stück
11992585 1 μl 23 G Gehäuse 1BR-7BV Abnehmbare Schräge 1 Stück
10167260 1 μl 23 G 1BR-11.5 Abnehmbarer Konus 1 Stück
10568882 1 μl 26 G 1BR-7/0,47 Abnehmbarer Konus 1 Stück
10601813 1 μl 23 G Gehäuse 1BR-5-RAX Abnehmbarer Konus 1 Stück
10318983 5 μl 23 G Gehäuse 5BR-5BV Abnehmbare Schräge 1 Stück
10588882 5 μl 23 G Gehäuse 5BR-7 Abnehmbarer Konus 1 Stück
11902595 5 μl 23 G Gehäuse 5BR-7BV Abnehmbare Schräge 1 Stück
12907536 5 μl 23 G 5BR-11.5 Konus 1 Stück
10578302 5 μl 23 G Gehäuse 5BR-7-RAX Konus -
11962585 0,5 μl 23 ga 0.5BNR- 5BV Abnehmbare Schräge 1 Stück
10763714 1 μl 23 ga Gehäuse 1BR-5 Abnehmbarer Konus 1 Stück
10288860 5 μl 23 G Gehäuse 5BR-5 Abnehmbarer Konus 1 Stück
21 options
Artikelnummer. 11982585
Marke: SGE™ 000311
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ideal für die Injektion in die Kapillarchromatographie mit Nanovolumen sowie für die Erstellung genauer Standards, die kleine Volumina erfordern.
  • Fähigkeit zur Injektion von bis zu 50 nl mit hoher Präzision und Genauigkeit
  • Ideal zum Spenden sehr kleiner Flüssigkeitsmengen
  • Der Kolben reicht bis in die Nadelspitze
  • Die Probe ist nur in der Nadel enthalten und hat keinen Glaskontakt
  • Nahezu null Totvolumen und Übertragung zwischen den Injektionen
  • Empfohlen für die Verwendung bei einem Probenvolumen von weniger als 1000 nl (1 μl)
Spezifikation
Genauigkeit ±2 %
Material Borosilikatglas (Zylinder)
Kanülen-Gauge 23 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0248 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.315 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Länge (angloamerikanisch) 2,75 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.75 Zoll
Länge (metrisch) 70 mm
Produkttyp NanoVolume Spritze
Modell 0.5BR- 7BV
Menge Je
Volumen (metrisch) 0,5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 70 mm
Art der Kanülenspitze Abnehmbare Schräge
Anschlusstyp Abnehmbar