Learn More
Trajan™ On-Column-Spritze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Für On-Column-Injektionen
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.23 mm |
| Produkttyp | An der Säulenspritze |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 75 mm |